AuftragsverfolgungKontakt
Pasteur-Pipetten
Pasteur-Pipetten
Graduated, 2,0 ml, 45 µl, 153 mm, +, Bulk
Artikelnr. RATI2655135
Anbieter:   RATIOLAB
Pasteur-Pipetten
Artikelnr. RATI2655135
Anbieter:  RATIOLAB
Pasteur-Pipetten
Pasteur-Pipetten
Graduated, 2,0 ml, 45 µl, 153 mm, +, Bulk
Preis
90,30 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 ST
Product Details & Documents
PE, Einweg
  • Weiche, elastische Kolben
  • Unzerbrechlich, vermindertes Verletzungsrisiko gegenüber Glas
  • Inert gegenüber biologischen Flüssigkeiten und den meisten Säuren
  • Graduierte Messpipetten mit deutlich sichtbaren, geprägten Graduierungen
  • Sterile Pipetten sind gas-sterilisiert und einzeln verpackt
  • Geeignet für Lebensmittelkontakt
Spezifikationen
  • Verpackt:
    Bulk
  • Steril:
    +
  • Kapazität:
    2,0 ml
  • Bezeichnung:
    Graduated
  • Länge:
    153 mm
  • Seq:
    10
  • Tropfen-Volumen:
    45 µl