Leitfähigkeitsstandards
Sodium chloride standard solution, 49 mg/l NaCl, 100 µS/cm, 500 mL
Anbieter: Hach
Springe zu:
Product Details & Documents
Die Natriumchlorid-Standardlösungen werden für die Kalibrierung der Leitfähigkeitsmessgeräte und auch für Genauigkeitsprüfungen verwendet.
Documents
Spezifikationen
Spezifikationen
- VE:500 mL
- Bezeichnung:Sodium chloride standard solution, 49 mg/l NaCl
- Leitfähigkeit:100 µS/cm