AuftragsverfolgungKontakt
Leitfähigkeitsstandards
Leitfähigkeitsstandards
Sodium chloride standard solution, 491 mg/l NaCl, 1000 µS/cm, 500 mL
Catalog # HACH1440049
Supplier:   Hach
Leitfähigkeitsstandards
Catalog # HACH1440049
Supplier:  Hach
CAS Number:  
Leitfähigkeitsstandards
Leitfähigkeitsstandards
Sodium chloride standard solution, 491 mg/l NaCl, 1000 µS/cm, 500 mL
CAS Number:  
Price
76,20 €
Log in for availability
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Die Natriumchlorid-Standardlösungen werden für die Kalibrierung der Leitfähigkeitsmessgeräte und auch für Genauigkeitsprüfungen verwendet.
Specifications
Specifications
  • VE:
    500 mL
  • Bezeichnung:
    Sodium chloride standard solution, 491 mg/l NaCl
  • Leitfähigkeit:
    1000 µS/cm
Specifications