Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Parafree-Edelstahl-Einbettformen | Avantor

Parafree-Edelstahl-Einbettformen

Parafree-Metall-Einbettformen, 7×7 mm
Artikelnr. 720-2672
Anbieter:   LEICA HISTOLOGY
Parafree-Edelstahl-Einbettformen
Artikelnr. 720-2672
Anbieter:  LEICA HISTOLOGY
Parafree-Edelstahl-Einbettformen
Parafree-Edelstahl-Einbettformen

Parafree-Metall-Einbettformen, 7×7 mm

Preis
56,60 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 12 ST
Product Details & Documents

Parafree-Edelstahl-Einbettformen bieten höhere Wände als andere Einbettformen auf dem Markt und verhindern so den Aufbau überschüssigen Paraffins um den Block herum. Das einzigartige Design erzeugt Paraffinblöcke, bei denen vor dem Schneiden 80 % weniger abgeschabt werden muss.

  • Die präzisen Ecken der Form erleichtern das sofortige Erstellen von Bändern
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Parafree-Metall-Einbettformen
  • Abmessungen:
    7×7 mm
  • Seq:
    01