Mikro-Deckgläser
Deckglas 2450-1.0
Artikelnr. 630-2096
Anbieter: LEICA HISTOLOGY
Springe zu:
Product Details & Documents
Diese Mikro-Deckgläser bestehen aus feinstem, vorgereinigtem Borosilikatglas.
- Einheitliche Stärke und ebene Oberfläche
- Chemikalienbeständiges, beschlagfreies Deckglas, verpackt in fusselfreiem, stoßdämpfendem Stoff
- Das Schneiden, Reinigen, Wäagen und Verpacken erfolgt nach strengen Fertigungsspezifikationen
Verpackung: Inkl. Trockenmittelbeutel.
Spezifikationen
- Bezeichnung:Deckglas 2450-1.0