AuftragsverfolgungKontakt
Mikro-Deckgläser | Avantor
Mikro-Deckgläser
Deckglas 2450-1.5
Artikelnr. 630-2097
Anbieter:   LEICA HISTOLOGY
Mikro-Deckgläser
Artikelnr. 630-2097
Anbieter:  LEICA HISTOLOGY
Mikro-Deckgläser
Deckglas 2450-1.5
Preis
97,40 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
Diese Mikro-Deckgläser bestehen aus feinstem, vorgereinigtem Borosilikatglas.
  • Einheitliche Stärke und ebene Oberfläche
  • Chemikalienbeständiges, beschlagfreies Deckglas, verpackt in fusselfreiem, stoßdämpfendem Stoff
  • Das Schneiden, Reinigen, Wäagen und Verpacken erfolgt nach strengen Fertigungsspezifikationen
Verpackung: Inkl. Trockenmittelbeutel.
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Deckglas 2450-1.5
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.