AuftragsverfolgungKontakt
Mikro-Deckgläser
Mikro-Deckgläser
Deckglas 4570-1.5
Catalog # 630-2098
Supplier:   LEICA HISTOLOGY
Mikro-Deckgläser
Catalog # 630-2098
Supplier:  LEICA HISTOLOGY
Mikro-Deckgläser
Deckglas 4570-1.5
Price
6,20 €
Log in for availability
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Diese Mikro-Deckgläser bestehen aus feinstem, vorgereinigtem Borosilikatglas.
  • Einheitliche Stärke und ebene Oberfläche
  • Chemikalienbeständiges, beschlagfreies Deckglas, verpackt in fusselfreiem, stoßdämpfendem Stoff
  • Das Schneiden, Reinigen, Wäagen und Verpacken erfolgt nach strengen Fertigungsspezifikationen
Packaging: Inkl. Trockenmittelbeutel.
Specifications
  • Bezeichnung:
    Deckglas 4570-1.5