AuftragsverfolgungKontakt
Microtiter tubes system | Avantor
Microtiter tubes system
Microtiter tube, robotic rack, non sterile, 1,2 ml, Natur, 10 trays of 96/pack
Artikelnr. MLBP3496
Microtiter tubes system
Artikelnr. MLBP3496
Microtiter tubes system
Microtiter tube, robotic rack, non sterile, 1,2 ml, Natur, 10 trays of 96/pack
Preis
61,30 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 960 ST
Product Details & Documents
Tubes made of PP, natual, caps made of PE, natural.
  • Robotic compatible rack can easily integrated into automated liquid handling workstations
  • Polyethylene plug strip seals the microtiter tubes tightly for storage
  • Eight plug strips can be easily cut apart for individual samples
Microtiter tubes have additional volume capacity for sample dilution and are ideal for HTLV-III testing, RIA, EIA, PCR, pharmaceutical quality control and blood bank sample freezer storage. Frosted writing areas on each tube and an alphanumeric rack simplify organization and identification of specific samples.
Zertifizierung: Non sterile: certified DNA, RNase/DNase, pyrogen and endotoxin-free.
Sterile: certified DNA, RNase/DNase, pyrogen, endotoxin, PCR inhibitor, and bioburden-free.
Spezifikationen
  • Verpackt:
    10 trays of 96/pack
  • Kapazität:
    1,2 ml
  • Farbe:
    Natur
  • Bezeichnung:
    Microtiter tube, robotic rack, non sterile
  • Cat. No.:
    MLBP3496
  • Umweltzertifizierung:
    IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
  • Umweltfreundlichkeit:
    Umweltschonende Herstellung
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.