AuftragsverfolgungKontakt
Ketten, Maximum Security | Avantor
Ketten, Maximum Security
Ø 10 mm, Schwarz
Artikelnr. 238-0034
Anbieter:   Brady
Ketten, Maximum Security
Artikelnr. 238-0034
Anbieter:  Brady
Ketten, Maximum Security
Ketten, Maximum Security
Ø 10 mm, Schwarz
Preis
261,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 2 ST
Product Details & Documents
Diese Ketten sind bei Weitem sicherer als Stahlseile. Sie werden mit einer Materialhülle geliefert, die Lackierung und Chrom vor Beschädigung schützen.
Material: Gehärteter Spezialkettenstahl
Durchmesser: 8 oder 10 mm
Länge: 110 cm
Spezifikationen
  • Typ:
    Ø 10 mm
  • Farbe:
    Schwarz
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.