AuftragsverfolgungKontakt
Transportwagen | Avantor
Transportwagen
Transportwagen, schwere Ausführung, mit verstärktem Fahrgestell, SSW, 895×595×1649 mm, 33,7 kg, 5
Artikelnr. HUPF0112262
Anbieter:   HUPFER METALLWERKE
Transportwagen
Artikelnr. HUPF0112262
Anbieter:  HUPFER METALLWERKE
Transportwagen
Transportwagen
Transportwagen, schwere Ausführung, mit verstärktem Fahrgestell, SSW, 895×595×1649 mm, 33,7 kg, 5
Preis
2 010,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Transportwagen, komplett mit 25 mm tiefen Ablagen. Die Ablagen sind für eine leichte Reinigung an den Kanten abgeschrägt. Mit vier Lenkrollen, zwei davon feststellbar.
  • Korrosionsbeständig
  • Abweiserrollen aus elastischem, stoßfestem Kunststoff schützen den Wagen rundum vor Beschädigungen
  • Wartungsfrei
Konstruktion aus hochwertigem Edelstahl
Dokumente
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Transportwagen, schwere Ausführung, mit verstärktem Fahrgestell, SSW
  • B×T×H:
    895×595×1649 mm
  • Böden:
    5
  • Gewicht:
    33,7 kg
Accessories
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • HUPF0114507
    Galerie, Edelstahl, vierseitig, Höhe 50 mm, für 600×400 mm hohe Regale
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 269,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • HUPF0114502
    Galerie, Edelstahl, Höhe: 50 mm, Breite: 799 mm, Tiefe: 430 mm, für 800×500 mm Regale
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 248,00 €