Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Gardner Farbstandard | Avantor
Gardner Farbstandard
Gardner Farbe 14, Glasflasche, 500 mL
Anbieter:   VWR Chemicals
Gardner Farbstandard
Artikelnr. 84821.260
Anbieter:  VWR Chemicals
CAS Nummer:  
Gardner Farbstandard
Gardner Farbstandard
Gardner Farbe 14, Glasflasche, 500 mL
CAS Nummer:  
Preis
211,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Gebrauchsfertige Farblösungen, die auf Gewichtsbasis gravimetrisch vorbereitet und zur Einstufung der Farbe von ähnlich gefärbten flüssigen Stoffen wie Harzen, Lacken, Trocknungsölen, Fettsäuren, Lecithin, Sonnenblumen- und Leinöl konzipiert wurden.
  • Einsatz als Standards zur Kalibrierung und/oder für Qualitätskontrollen
  • Speziell für den Einsatz bei ASTM Analysenverfahren gedacht und gemäß den Anforderungen nach ASTM D1500, D6045, D1209 hergestellt
  • Gleichbleibende Produktqualität – unabhängig, rückführbar, zertifiziert
  • In hochwertigen, manipulationssicheren Flaschen
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    500 mL
  • Bezeichnung:
    Gardner Farbe 14
Spezifikationen
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.