Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Gardner Farbstandard
Gardner Farbe 8, Glasflasche, 500 mL
Anbieter:   VWR Chemicals
Gardner Farbstandard
Artikelnr. 84818.260
Anbieter:  VWR Chemicals
CAS Nummer:  
Gardner Farbstandard
Gardner Farbstandard
Gardner Farbe 8, Glasflasche, 500 mL
CAS Nummer:  
Preis
211,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Gebrauchsfertige Farblösungen, die auf Gewichtsbasis gravimetrisch vorbereitet und zur Einstufung der Farbe von ähnlich gefärbten flüssigen Stoffen wie Harzen, Lacken, Trocknungsölen, Fettsäuren, Lecithin, Sonnenblumen- und Leinöl konzipiert wurden.
  • Einsatz als Standards zur Kalibrierung und/oder für Qualitätskontrollen
  • Speziell für den Einsatz bei ASTM Analysenverfahren gedacht und gemäß den Anforderungen nach ASTM D1500, D6045, D1209 hergestellt
  • Gleichbleibende Produktqualität – unabhängig, rückführbar, zertifiziert
  • In hochwertigen, manipulationssicheren Flaschen
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    500 mL
  • Bezeichnung:
    Gardner Farbe 8
Spezifikationen