ContactUsLinkComponent
SartoScale Disposable Sartopore 2 0.2 µm Porengröße: 0.45µm + 0.2µm Filtrationsfläche: 13 cm²,,Anschluß: Eingang Schlaucholive (mehrstufig) DN 6 - 13 mm Ausgang Schlaucholive (mehrstufig) DN 6 - 13 mm 1 * 3 ST
Artikelnr. SART544530HS-HH-M
Lieferant:  Sartorius
SartoScale Disposable Sartopore 2 0.2 µm Porengröße: 0.45µm + 0.2µm Filtrationsfläche: 13 cm²,,Anschluß: Eingang Schlaucholive (mehrstufig) DN 6 - 13 mm Ausgang Schlaucholive (mehrstufig) DN 6 - 13 mm 1 * 3 ST
Artikelnr. SART544530HS-HH-M
Lieferant:  Sartorius
Frequently Bought Together