Sortimentskästen, PP
Mit 24 Fächern, Blau, 335×225×55 mm, PP
Artikelnr. HUEN611900
Anbieter: hünersdorff GmbH
Springe zu:
Product Details & Documents
Sortimentskasten mit Tragegriff aus stabilem Polypropylen.
- Farbiger Boden aus schlagfestem, bruchsicherem Polypropylen
- Lebensmittelechte Farben, Einsatz in praktisch allen Lebensbereichen möglich
- Beständig gegen Kälte, handelsübliche Säuren und Laugen
- Hochtransparenter, dicht schließender Deckel verhindert Vermischung des Inhalts
Spezifikationen
- Farbe:Blau
- Bezeichnung:Mit 24 Fächern
- Material:PP
- Seq:02
- B×T×H:335×225×55 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.