ContactUsLinkComponent
Multi RAE Lite PID/O2/UEG/H2S/SO2 inkl. Internes Wireless Modem 868 MHz 5-Gas-Detektor als Pumpengerät, Sensoren: PID: Photo-ionisations-Sensor, Messbereich: 1-1000ppm UEG: katalytischer UEG-Sensor Methan, Messbereich: 0-100% UEG O2: elektrochemische 1 * 1 ST
Artikelnr. RAESMAA3A2C113E321
Lieferant:  RAE SYSTEMS
Multi RAE Lite PID/O2/UEG/H2S/SO2 inkl. Internes Wireless Modem 868 MHz 5-Gas-Detektor als Pumpengerät, Sensoren: PID: Photo-ionisations-Sensor, Messbereich: 1-1000ppm UEG: katalytischer UEG-Sensor Methan, Messbereich: 0-100% UEG O2: elektrochemische 1 * 1 ST
Artikelnr. RAESMAA3A2C113E321
Lieferant:  RAE SYSTEMS
Frequently Bought Together