Pulvertrichter, Nalgene®
100 mm, 23 mm, PP, 34 mm, Powder funnels, 243 ml, 105 mm hieght
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Springe zu:
Product Details & Documents
PPCO, durchscheinend.
- Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
- Außenrippen zur besseren Luftableitung
- Autoklavierbar
Zum Umfüllen von pulvrigen Materialien. Paralleler Stiel verringert Verstopfungsgefahr.
This shatter-proof alternative to glass is chemical resistant to a wide range of lab chemicals and reagents and can make a valuble contribution to lab safety programs.
Spezifikationen
- Trichter A-Ø:100 mm
- Bezeichnung:Powder funnels, 243 ml, 105 mm hieght
- Material:PP
- Seq:03
- Stiel A-Ø:23 mm
- Stiel Länge:34 mm
- Cat. No.:221-0092
- Umweltzertifizierung:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung