Einsätze
E 129-06 Einsatz für Infusionsflaschen, 20 Felder, quadratische Abmessung 84×84 mm, PG 8535/36, 445×445×113 mm
Artikelnr. MIEL3808550
Anbieter: MIELE
Springe zu:
Product Details & Documents
Spezifikationen
- Bezeichnung:E 129-06 Einsatz für Infusionsflaschen, 20 Felder, quadratische Abmessung 84×84 mm
- Seq:42
- B×T×H:445×445×113 mm
- Für:PG 8535/36
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.