AuftragsverfolgungKontakt
Einsätze
Einsätze
E 127 1/1-Einsatz, für 44 100-ml-Kolben, PG 8535/36, PG 8582, PG 8582 CD, PG 8592, 445×445×102 mm
Artikelnr. MIEL3808530
Anbieter:   MIELE
Einsätze
Artikelnr. MIEL3808530
Anbieter:  MIELE
Einsätze
Einsätze
E 127 1/1-Einsatz, für 44 100-ml-Kolben, PG 8535/36, PG 8582, PG 8582 CD, PG 8592, 445×445×102 mm
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    E 127 1/1-Einsatz, für 44 100-ml-Kolben
  • Seq:
    45
  • B×T×H:
    445×445×102 mm
  • Für:
    PG 8535/36, PG 8582, PG 8582 CD, PG 8592