Einsätze
E 130 Einsatz mit 11 Klammern, für 10 Tabletten, PG 8535/36, PG 8581, PG 8582, PG 8582 CD, PG 8591, PG 8592, 180x445x180 mm
Artikelnr. MIEL2648950
Anbieter: MIELE
Springe zu:
Product Details & Documents
Spezifikationen
- Bezeichnung:E 130 Einsatz mit 11 Klammern, für 10 Tabletten
- Seq:5
- B×T×H:180x445x180 mm
- Für:PG 8535/36, PG 8581, PG 8582, PG 8582 CD, PG 8591, PG 8592