pH buffer solutions, colour coded
10,00, ±0,01, Blau, 25 °C, 5 L
Artikelnr. REGE510025C
Anbieter: REAGECON
Springe zu:
Product Details & Documents
Colour coded pH buffer solutions for the calibration of pH meters.
- Can be tested at 20 or 25 °C
Zertifizierung: Certified by Reagecon’s ISO 17025 accredited test method and NIST traceable.
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerSpezifikationen
Spezifikationen
- VE:5 L
- Referenztemperatur:25 °C
- Farbe:Blau
- pH Genauigkeit:±0,01
- pH-Wert:10,00