AuftragsverfolgungKontakt
Einsätze
Einsätze
E104/1 Einsatz für bis zu 200 Reagenzgläser (bis zu 12×105 mm), Maschenweite 8×8 mm, mit einem A 13-Deckel ausgestattet, Ø 6×130mm
  141-0338
 :   MIELE
Einsätze
  141-0338
 :  MIELE
Einsätze
Einsätze
E104/1 Einsatz für bis zu 200 Reagenzgläser (bis zu 12×105 mm), Maschenweite 8×8 mm, mit einem A 13-Deckel ausgestattet, Ø 6×130mm
285,00 €
1 * 1 ST
  • Bezeichnung:
    E104/1 Einsatz für bis zu 200 Reagenzgläser (bis zu 12×105 mm), Maschenweite 8×8 mm, mit einem A 13-Deckel ausgestattet, Ø 6×130mm
  • Seq:
    29