AuftragsverfolgungKontakt
Einsätze | Avantor
Einsätze
E105/1 Einsatz für bis zu 200 Reagenzgläser (bis zu 12×165 mm), Maschenweite 9×9 mm, mit einem A 13-Deckel ausgestattet, Ø 6×210mm
Artikelnr. 141-0339
Anbieter:   MIELE
Einsätze
Artikelnr. 141-0339
Anbieter:  MIELE
Einsätze
Einsätze
E105/1 Einsatz für bis zu 200 Reagenzgläser (bis zu 12×165 mm), Maschenweite 9×9 mm, mit einem A 13-Deckel ausgestattet, Ø 6×210mm
Preis
315,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    E105/1 Einsatz für bis zu 200 Reagenzgläser (bis zu 12×165 mm), Maschenweite 9×9 mm, mit einem A 13-Deckel ausgestattet, Ø 6×210mm
  • Seq:
    30