AuftragsverfolgungKontakt
Einsätze
E139/1 Einsatz für bis zu 200 Reagenzgläser (bis zu 12×200 mm), Maschenweite 9×9 mm, mit einem A 13-Deckel ausgestattet, Ø 4×90mm
Artikelnr. 141-0340
Anbieter:   MIELE
Einsätze
Artikelnr. 141-0340
Anbieter:  MIELE
Einsätze
Einsätze
E139/1 Einsatz für bis zu 200 Reagenzgläser (bis zu 12×200 mm), Maschenweite 9×9 mm, mit einem A 13-Deckel ausgestattet, Ø 4×90mm
Preis
340,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    E139/1 Einsatz für bis zu 200 Reagenzgläser (bis zu 12×200 mm), Maschenweite 9×9 mm, mit einem A 13-Deckel ausgestattet, Ø 4×90mm
  • Seq:
    33