Einsätze
E 965 Einsatz, mit 15× 3 Haltestäben für Bechergläser von 250 - 600 ml, G 7827, 357×522×173 mm
Artikelnr. 141-0470
Anbieter: MIELE
Springe zu:
Product Details & Documents
Spezifikationen
- Bezeichnung:E 965 Einsatz, mit 15× 3 Haltestäben für Bechergläser von 250 - 600 ml
- Seq:23
- B×T×H:357×522×173 mm
- Für:G 7827