Einsätze
E 963 Einsatz, mit 33×3 Haltestäben für Bechergläser bis 250 ml, G 7827, 357×522×155 mm
Artikelnr. 141-0471
Anbieter: MIELE
Springe zu:
Product Details & Documents
Spezifikationen
- Bezeichnung:E 963 Einsatz, mit 33×3 Haltestäben für Bechergläser bis 250 ml
- Seq:22
- B×T×H:357×522×155 mm
- Für:G 7827
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.