AuftragsverfolgungKontakt
Einsätze | Avantor
Einsätze
E 137 passend für 56 halbe Petrischalen mit Ø 100 mm, ausgestattet mit 56 Halterungen, Höhe 70 mm, Abstand ca. 26 mm
Catalog # 141-0381
Supplier:   MIELE
Einsätze
Catalog # 141-0381
Supplier:  MIELE
Einsätze
Einsätze
E 137 passend für 56 halbe Petrischalen mit Ø 100 mm, ausgestattet mit 56 Halterungen, Höhe 70 mm, Abstand ca. 26 mm
Price
482,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specifications
  • Bezeichnung:
    E 137 passend für 56 halbe Petrischalen mit Ø 100 mm, ausgestattet mit 56 Halterungen, Höhe 70 mm, Abstand ca. 26 mm
  • Seq:
    50
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.