AuftragsverfolgungKontakt
Pallflex® Filter | Avantor
Pallflex® Filter
Tissuquartz™, 150 mm
Artikelnr. PALLXQ250ETDS0150
Pallflex® Filter
Artikelnr. PALLXQ250ETDS0150
Pallflex® Filter
Pallflex® Filter
Tissuquartz™, 150 mm
Preis
256,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 ST
Product Details & Documents
Polyvalente Filter, für einen breiten Anwendungsbereich in der Luft-Kontrolle.
  • Geeignet für hohe Temperaturen
  • Ideal für Gas-Emissionstest in der Umweltkontrolle
Tissuquartz™: Reiner Quartz, ohne Bindemittel. Aerosol-Retention: 99,9%
Fiberfilm™: Hitzebeständige Borosilikat-Glasfasern beschichtet mit Fluorkohlenstoff (TFE). Aerosol-Retention: 96,4%
Emfab™: Glasgewebeverstärkte Mikrofasern aus Borosilikatglas mit PTFE gebunden. Aerosol-Retention: 99,95%
* nicht wärmebehandelt
Spezifikationen
  • Sorte:
    Tissuquartz™
  • Seq:
    08
  • Größe:
    150 mm
  • Cat. No.:
    PALLXQ250ETDS0150
  • Max. Temperatur:
    1093 °C
  • Luftdurchsatz:
    73 l/min/cm² (0,7 bar)
  • Stärke:
    432 µm
  • Gewicht:
    5,8 mg/cm²
  • Wasserdurchfluss:
    220 l/min/cm² (0,35 bar)