Internal thread cryogenic vials
Selbststehend, 2,00 ml, Runder Boden, Ja, Rot
Anbieter: Corning
Springe zu:
Product Details & Documents
These vials are manufactured from polypropylene to withstand temperatures down to –196 °C.
- Black graduations with large marking spot
- Vials have a silicone washer for a secure seal
- 2 ml self-standing vials are available in five cap colors.
- Vials may be color coded with inserts
- Free foam rack with each case
- RNase-/DNase-free
- Sterile
- Nonpyrogenic
Self-standing vials have a special base design allowing them to be locked into cryogenic rack and tray (Cat. No. 431131) for single-handed manipulation.
Achtung! Bitte beachten: Do not use cryogenic vials for storage in the liquid phase of liquid nitrogen. Only store vials in the vapor phase above the liquefied gas. Always use appropriate safety equipment when removing vials from cryogenic storage.
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerCoC_CORN430487_26123008 CoC_CORN430487_26823011 CoC_CORN430487_32321050 CoC_CORN430488_00222076 CoC_CORN430488_00622071
Mehr
CORN430488_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Spezifikationen
- Mit Deckel:Ja
- Kapazität:2,00 ml
- Bezeichnung:Selbststehend
- Seq:16
- Verschluss-Farbe:Rot
- Boden:Runder Boden
- Cat. No.:479-1191
- Umweltzertifizierung:I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.