SDI 853/1 GAPP Magnetisch-Induktiver Durchflussmesser Arbeitsbereich [l/min] 0...40 Messwertabweichung 0...5,0l/min <_ 0,1l/min 5...40l/min <_2% vom Messwert Rohraussendurchmesser [mm] 10 Rohranschluss Schneidringverschaubung für Stahlrohre nach DIN 1 * 1 ST
Artikelnr. EGEEP11322
Lieferant: EGE ELKTRONIK SPEZIAL SENSOREN
Frequently Bought Together