Kühlbrutschränke, HettCube Sortiment
Product Details & Documents
Die gekühlten HettCube Inkubatoren bieten Funktionalität und kundenspezifische Funktionen. Der Innenraum besteht aus säurebeständigem Edelstahl (DIN 1.4301). Die Geräte heizen und kühlen nur, wenn es nötig ist, wodurch der Energieverbrauch und die Betriebskosten gesenkt und die Umwelt geschont werden. Bei einer Betriebstemperatur von 37 °C verbrauchen die Geräte weniger als 0,05 kWh. Der Lüfter befindet sich außerhalb des Nutzraum und sorgt so für einen geringen Luftstrom im Inneren der Kammer und einen niedrigen Geräuschpegel.
- Mikroprozessorsteuerung mit Programmfunktionen, Einstellgenauigkeit für Temperaturen von 0,1 °C
- Sanfte Luftströmung und effiziente Isolierung sorgen für eine homogene Temperaturverteilung
- Geringe Stellfläche von nur 0,6 m² für alle Modelle
- Die Türverriegelung verschließt Tür und Bedienfeld gleichzeitig und verhindert so eine unbeabsichtigte Änderung der Parameter
- Die Einheiten können bei einer Temperatur von 1K über einen stabilen Umgebungstemperatur betrieben werden, sodass der Inkubator wann immer möglich ohne Kühlung verwendet werden kann, um Energie zu sparen
- Akustische und visuelle Alarme und potentialfreier Alarmausgang
- HTS-Einschübe (Einheitsgröße für alle Inkubatormodelle) laufen auf Teleskopschienen und sind bis zu 70% ausziehbar, wodurch auch Proben in der hintersten Ecke noch bequem erreichbar sind
- Alle Modelle haben einen Temperaturwählwächter Klasse 3.1, der die Proben und den Inkubator schützt
Die Temperierung erfolgt über Strahlungswärme, wodurch die Bildung von Hotspots und ein Austrocknen der Kulturen verhindert werden. Die Bedingungen im Inkubator sind überall gleich. Die umweltfreundliche Wasserdampf-geschäumte Isolation und das sanfte Umluftsystem machen eine Innentür überflüssig. Die Türen schließen sich bei einem Öffnungswinkel von weniger als 90° selbst und der Türanschlag kann bei Bedarf ganz einfach von einer Seite des Inkubators zur anderen gewechselt werden. Die Modelle 400 R und 600 R können dank Laufrollen bewegt und, einmal positioniert, mit den Nivellierfüßen eben aufgestellt werden.
Lieferumfang: Lieferung mit Einschüben (HettCube 200 R: 1 Standardeinschub + 1 HTS-Einschub, HettCube 400 R: 2 Standardeinschübe + 1 HTS-Einschub, HettCube 600 R: 3 Standardeinschübe + 1 HTS-Einschub), Hettich Testzertifikat bei 37 °C. Optionen und Zubehör auf Anfrage erhältlich. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihr VWR-Vertriebszentrum.
Spezifikationen
- Gewicht:171
- Außen B×T×H:710×825×1990 mm
- Seq:03
- Einlagen serienmäßig / max.:4/16
- Typ:HettCube 600 R
- Innen B×T×H:535×690×1415 mm
- Nutzinhalt:520 L
- Cat. No.:390-0975
- Modell:HettCube 600 R
- Umlufttyp:Forcierte Umluft
- Stromaufnahme:49 W
- Temperaturänderung (räumlich):±0,2 K @ 37 °C
±0,1 K @ 25 °C - Max. Beladung pro Einschub:50 kg (HTS: 40 kg)
- Umweltzertifizierung:ISO 14001 (Cert. Reg. No: 12100/10459604 TMS)
- Temperaturschwankung (zeitlich):@ 37 °C: ±0,1 K
- Temperaturbereich:0…65 °C
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung