AuftragsverfolgungKontakt
Stacking buffer (4X) | Avantor
Stacking buffer (4X)
Stacking Buffer, 4X, 1 L
Stacking buffer (4X)
Artikelnr. J63450.K2
CAS Nummer:  
Stacking buffer (4X)
Stacking buffer (4X)
Stacking Buffer, 4X, 1 L
CAS Nummer:  
Preis
121,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 L
Product Details & Documents
Physical Form: Liquid
Dokumente
Spezifikationen
Spezifikationen
  • VE:
    1 L
  • Bezeichnung:
    Stacking Buffer, 4X
  • Cat. No.:
    J63450.K2
  • Physical form:
    Liquid
Spezifikationen