Succinate, 0,2 M buffer solution, pH 5,0
Succinate, 0.2M buffer soln., pH 5.0, 500 mL
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Succinate, 0,2 M buffer solution, pH 5,0
Artikelnr. J63863.AP
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
CAS Nummer:
Springe zu:
Product Details & Documents
Documents
Spezifikationen
Spezifikationen
- VE:500 mL
- Bezeichnung:Succinate, 0.2M buffer soln., pH 5.0
- Cat. No.:J63863.AP
- Lagertemperatur:2°C to 8°C
- CAS Nr.:150-90-3
- Odour/scent:Odourless
- Aussehen:Colourless
- Physical form:Liquid
- MDL No.:MFCD00002789