AuftragsverfolgungKontakt
Succinate, 0,2 M buffer solution, pH 5,0 | Avantor
Succinate, 0,2 M buffer solution, pH 5,0
Succinate, 0.2M buffer soln., pH 5.0, 250 mL
Succinate, 0,2 M buffer solution, pH 5,0
Artikelnr. J63863.AK
CAS Nummer:  
Succinate, 0,2 M buffer solution, pH 5,0
Succinate, 0,2 M buffer solution, pH 5,0
Succinate, 0.2M buffer soln., pH 5.0, 250 mL
CAS Nummer:  
Preis
71,70 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 250 mL
Product Details & Documents
Dokumente
Spezifikationen
Spezifikationen
  • VE:
    250 mL
  • Bezeichnung:
    Succinate, 0.2M buffer soln., pH 5.0
  • Cat. No.:
    J63863.AK
  • Lagertemperatur:
    2°C to 8°C
  • CAS Nr.:
    150-90-3
  • Odour/scent:
    Odourless
  • Aussehen:
    Colourless
  • Physical form:
    Liquid
  • MDL No.:
    MFCD00002789
Spezifikationen