AuftragsverfolgungKontakt
Neutralrot
Glass bottle for solids, 25 g
Neutralrot
Artikelnr. J63054.14
CAS Nummer:  553-24-2
Neutralrot
Neutralrot
Glass bottle for solids, 25 g
CAS Nummer:  553-24-2
Preis
247,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 g
Product Details & Documents
CAS No.: 553-24-2 Molecular Formula: C15H17ClN4 Formula Weight: 288.78 Physical Form: Powder Appearance: Dark green to black Melting Point: 290° dec. Beilstein Reference: 3918740 Merck Reference: 14,6488 MDL No.: MFCD00012651
Nuclear counterstain useful in pH range 6.8 - 8.0
Synonyme:  N2,N2,7-Trimethylphenazine-2,8-diamine hydrochloride, C.I. 50040, 3-Amino-7-dimethyl amino-2-methylphenazine hydrochloride, N8,N8,3-Trimethyl-2,8-phenazinediamine monohydrochloride, Toluylene red, Basic Red 5
  • CAS Nummer:553-24-2
  • Formel:C₁₅H₁₇ClN₄
  • MDL-Nummer:MFCD00012651
  • Molekulargewicht:288.78 g/mol
  • Merck-Index:14,6488
  • Schmelzpunkt:290 °C (Zersetzung)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:209-035-8
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    25 g
Spezifikationen