Neutralrot
Glass bottle for solids, 5 g
CAS No.: 553-24-2 Molecular Formula: C15H17ClN4 Formula Weight: 288.78 Physical Form: Powder Appearance: Dark green to black Melting Point: 290° dec. Beilstein Reference: 3918740 Merck Reference: 14,6488 MDL No.: MFCD00012651
Nuclear counterstain useful in pH range 6.8 - 8.0
: N2,N2,7-Trimethylphenazine-2,8-diamine hydrochloride, C.I. 50040, 3-Amino-7-dimethyl amino-2-methylphenazine hydrochloride, N8,N8,3-Trimethyl-2,8-phenazinediamine monohydrochloride, Toluylene red, Basic Red 5
- :553-24-2
- :C₁₅H₁₇ClN₄
- :MFCD00012651
- :288.78 g/mol
- :14,6488
- :290 °C (Zersetzung)
- :Raumtemperatur
- :209-035-8
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:5 g
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.