AuftragsverfolgungKontakt
Laemmli SDS sample buffer, non-reducing (6X) | Avantor
Laemmli SDS sample buffer, non-reducing (6X)
Laemmli SDS Sample Buffer, non-reducing, 6X, 50 mL
Laemmli SDS sample buffer, non-reducing (6X)
Artikelnr. J60660.AD
CAS Nummer:  
Laemmli SDS sample buffer, non-reducing (6X)
Laemmli SDS sample buffer, non-reducing (6X)
Laemmli SDS Sample Buffer, non-reducing, 6X, 50 mL
CAS Nummer:  
Preis
162,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 50 mL
Product Details & Documents
Physical Form: Liquid
Appearance: Blue
Applications: For protein sample preparation to be used in the Laemmli SDS-PAGE system
Dokumente
Spezifikationen
Spezifikationen
  • VE:
    50 mL
  • Bezeichnung:
    Laemmli SDS Sample Buffer, non-reducing, 6X
  • Cat. No.:
    J60660.AD
  • Aussehen:
    Blue
  • Physical form:
    Liquid
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.