AuftragsverfolgungKontakt
TBE running buffer (10X) | Avantor
TBE running buffer (10X)
TBE running buffer (10X), 4 L
TBE running buffer (10X)
Artikelnr. J62788.K7
CAS Nummer:  
TBE running buffer (10X)
TBE running buffer (10X)
TBE running buffer (10X), 4 L
CAS Nummer:  
Preis
205,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 4 L
Product Details & Documents
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
Dokumente
Spezifikationen
Spezifikationen
  • VE:
    4 L
  • Bezeichnung:
    TBE running buffer (10X)
  • Cat. No.:
    J62788.K7
  • Aussehen:
    Colourless
  • Physical form:
    Liquid
Spezifikationen