AuftragsverfolgungKontakt
Stripping buffer-2 (4X) | Avantor
Stripping buffer-2 (4X)
Stripping buffer, 4X, 250 mL
Stripping buffer-2 (4X)
Artikelnr. J62023.AK
CAS Nummer:  
Stripping buffer-2 (4X)
Stripping buffer-2 (4X)
Stripping buffer, 4X, 250 mL
CAS Nummer:  
Preis
49,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 250 mL
Product Details & Documents
Physical Form: Liquid
Spezifikationen
Spezifikationen
  • VE:
    250 mL
  • Bezeichnung:
    Stripping buffer, 4X
  • Cat. No.:
    J62023.AK
  • Physical form:
    Liquid
Spezifikationen