AuftragsverfolgungKontakt
Kinase buffer I (5X) | Avantor
Kinase buffer I (5X)
Kinase buffer I (5X), 100 mL
Kinase buffer I (5X)
Artikelnr. J61967.AE
CAS Nummer:  
Kinase buffer I (5X)
Kinase buffer I (5X)
Kinase buffer I (5X), 100 mL
CAS Nummer:  
Preis
53,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
Dokumente
Spezifikationen
Spezifikationen
  • VE:
    100 mL
  • Bezeichnung:
    Kinase buffer I (5X)
  • Cat. No.:
    J61967.AE
  • Aussehen:
    Colourless
  • Physical form:
    Liquid
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.