Nitrocellulose stripping buffer (10X)
Nitrocellulose Stripping Buffer, 10X, 500 mL
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Nitrocellulose stripping buffer (10X)
Artikelnr. J62541.AP
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
CAS Nummer:
Springe zu:
Product Details & Documents
Physical Form: Liquid
Dokumente
Spezifikationen
Spezifikationen
- VE:500 mL
- Bezeichnung:Nitrocellulose Stripping Buffer, 10X
- Cat. No.:J62541.AP
- Physical form:Liquid