AuftragsverfolgungKontakt
Nitrocellulose stripping buffer (10X) | Avantor
Nitrocellulose stripping buffer (10X)
Nitrocellulose Stripping Buffer, 10X, 250 mL
Nitrocellulose stripping buffer (10X)
Artikelnr. J62541.AK
CAS Nummer:  
Nitrocellulose stripping buffer (10X)
Nitrocellulose stripping buffer (10X)
Nitrocellulose Stripping Buffer, 10X, 250 mL
CAS Nummer:  
Preis
68,90 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 250 mL
Product Details & Documents
Physical Form: Liquid
Dokumente
Spezifikationen
Spezifikationen
  • VE:
    250 mL
  • Bezeichnung:
    Nitrocellulose Stripping Buffer, 10X
  • Cat. No.:
    J62541.AK
  • Physical form:
    Liquid