AuftragsverfolgungKontakt
SSC buffer (20X) | Avantor
SSC buffer (20X)
SSC buffer, 20X, 4 L
SSC buffer (20X)
Artikelnr. J60839.K7
CAS Nummer:  
SSC buffer (20X)
SSC buffer (20X)
SSC buffer, 20X, 4 L
CAS Nummer:  
Preis
156,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 4 L
Product Details & Documents
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
MDL No.: MFCD00132371
Dokumente
Spezifikationen
Spezifikationen
  • VE:
    4 L
  • Bezeichnung:
    SSC buffer, 20X
  • Cat. No.:
    J60839.K7
  • Physical form:
    Colourless liquid
  • MDL No.:
    MFCD00132371
Spezifikationen