AuftragsverfolgungKontakt
SSC buffer (20X) | Avantor
SSC buffer (20X)
SSC buffer, 20X, 2 L
SSC buffer (20X)
Artikelnr. J60839.K3
CAS Nummer:  
SSC buffer (20X)
SSC buffer (20X)
SSC buffer, 20X, 2 L
CAS Nummer:  
Preis
85,80 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 2 L
Product Details & Documents
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
MDL No.: MFCD00132371
Dokumente
Spezifikationen
Spezifikationen
  • VE:
    2 L
  • Bezeichnung:
    SSC buffer, 20X
  • Cat. No.:
    J60839.K3
  • Physical form:
    Colourless liquid
  • MDL No.:
    MFCD00132371
Spezifikationen