AuftragsverfolgungKontakt
SSC buffer (20X)
SSC buffer, 20X, 1 L
  J60839.K2
SSC buffer (20X)
  J60839.K2
 :  
SSC buffer (20X)
SSC buffer (20X)
SSC buffer, 20X, 1 L
 :  
55,70 €
1 * 1 L
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
MDL No.: MFCD00132371
  • VE:
    1 L
  • Bezeichnung:
    SSC buffer, 20X
  • Cat. No.:
    J60839.K2
  • Physical form:
    Colourless liquid
  • MDL No.:
    MFCD00132371