AuftragsverfolgungKontakt
AMPSO ≥98%
AMPSO ≥98%
Glasflasche für Feststoffe, 100 g
  J62378.22
AMPSO ≥98%
  J62378.22
 :  68399-79-1
AMPSO ≥98%
AMPSO ≥98%
Glasflasche für Feststoffe, 100 g
 :  68399-79-1
167,00 €
1 * 100 g
Purity: 98+% CAS No.: 68399-79-1 Molecular Formula: C7H17NO5S Formula Weight: 227.28 Physical Form: Crystals Appearance: White Melting Point: 215-225° Beilstein Reference: 5929916 MDL No.: MFCD00041777
Useful as a buffer
 :  N-(1,1-Dimethyl-2-hydroxyethyl)-3-amino-2-hydroxypropanesulphonic acid
  •  :68399-79-1
  •  :C₇H₁₇NO₅S
  •  :MFCD00041777
  •  :227.28 g/mol
  •  :215…225 °C
  •  :Raumtemperatur
  •  :269-991-7
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    100 g