AuftragsverfolgungKontakt
Tween 20 blocking buffer, 1% in PBS (10X) | Avantor
Tween 20 blocking buffer, 1% in PBS (10X)
Tween 20 Blocking Buffer, 1% in PBS (10X), 2 L
Tween 20 blocking buffer, 1% in PBS (10X)
Artikelnr. J61544.K3
CAS Nummer:  
Tween 20 blocking buffer, 1% in PBS (10X)
Tween 20 blocking buffer, 1% in PBS (10X)
Tween 20 Blocking Buffer, 1% in PBS (10X), 2 L
CAS Nummer:  
Preis
194,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 2 L
Product Details & Documents
Storage Temperature: 2 to 8 °C
Physical Form: Viscous liquid
Appearance: Clear
Dokumente
Spezifikationen
Spezifikationen
  • VE:
    2 L
  • Bezeichnung:
    Tween 20 Blocking Buffer, 1% in PBS (10X)
  • Cat. No.:
    J61544.K3
  • Lagertemperatur:
    2°C to 8°C
  • Aussehen:
    Clear
  • Physical form:
    Viscous liquid
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.