Loops, disposable, Microloops
Öse, 10 µl, Rot
Anbieter: MEDICAL WIRE EQUIPMENT
Springe zu:
Product Details & Documents
Sterile, disposable inoculating loops.
- Colour coded plastic
- Moderately flexible
Spezifikationen
- Kapazität:10 µl
- Farbe:Rot
- Bezeichnung:Öse