AuftragsverfolgungKontakt
Loops, Microstreaker | Avantor
Loops, Microstreaker
Mittel, 2,91 mm I-Ø, grüner Griff, 3 µl
Artikelnr. 391-0471
Loops, Microstreaker
Artikelnr. 391-0471
Loops, Microstreaker
Loops, Microstreaker
Mittel, 2,91 mm I-Ø, grüner Griff, 3 µl
Preis
102,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 ST
Product Details & Documents
Inoculation loop of nickel-chromium wire of not more than 60 mm length, conforming to Howie recommendations. Colour coded handle.
  • Colour coded handle
Spezifikationen
  • Kapazität:
    3 µl
  • Bezeichnung:
    Mittel, 2,91 mm I-Ø, grüner Griff
  • Seq:
    02