Multi RAE Lite 4-Gas UEG/O2/CO/Nh3 4-Gas-Detektor als Pumpengerät, Sensoren: UEG: katalytischer UEG-Sensor Methan, Messbereich: 0-100% UEG O2: elektrochemischer Sauerstoff-Sensor, Messbereich: 0-30% CO: elektrochemischer Kohlenmonoxid-Sensor, Messber 1 * 1 ST
Artikelnr. RAESMAA300C128E020
Lieferant: RAE SYSTEMS
Frequently Bought Together