AuftragsverfolgungKontakt
Buffer solutions
Buffer solution, 4,00, ±0,01, 25 °C, Plastic bottle, 500 mL
Artikelnr. REGECC1040525
Anbieter:   REAGECON
Buffer solutions
Artikelnr. REGECC1040525
Anbieter:  REAGECON
CAS Nummer:  
Buffer solutions
Buffer solutions
Buffer solution, 4,00, ±0,01, 25 °C, Plastic bottle, 500 mL
CAS Nummer:  
Preis
32,90 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Plastic bottle
  • VE:
    500 mL
  • Referenztemperatur:
    25 °C
  • Bezeichnung:
    Buffer solution
  • pH Genauigkeit:
    ±0,01
  • pH-Wert:
    4,00
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.